Stampa…
4-Chlorobenzylamine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanamine
A13984.06 A13984.14 A13984.22
A13984.06EA 23.8 EUR
A13984.06 A13984.14 A13984.22
4-Chlorobenzylamine ≥97%
4-Chlorobenzylamine
Purity: 97+% CAS No.: 104-86-9 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Amine-like Boiling Point: 229° Beilstein Reference: 507949 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008121
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C
Densità: 1,160
Flash Pt: 90 °C (194 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008121
CAS Number: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
ADR: 8,III