Stampa…
4-Chlorobenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 23.5 EUR
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-Chlorobenzylamine 98%
4-Chlorobenzylamine
Formula: C₇H₈ClN
Punto di ebollizione: 215 °C (760 mmHg)
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008121
CAS Number: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2922
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA