3-Chlorobenzylamine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 4152-90-3
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 774509
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040752
Formula:
C₇H₈ClN Punto di ebollizione: 226 °C Densità: 1,159 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040752 CAS Number: 4152-90-3 EINECS: 223-985-0 UN: 2735 ADR: 8,III |