3,5-Dichlorobenzylamine 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 39989-43-0
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 141-144°/15mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052681
Formula:
C₇H₇Cl₂N Punto di ebollizione: 141…144 °C (15 mmHg) Densità: 1,320 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052681 CAS Number: 39989-43-0 UN: 2735 ADR: 8,III |