Stampa…
3,4-Dichlorobenzylamine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L04899.06 L04899.14
L04899.06EA 49 EUR
L04899.06 L04899.14
3,4-Dichlorobenzylamine 96%
3,4-Dichlorobenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 102-49-8 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 80-82°/0.6mm Beilstein Reference: 508818 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008114
Formula: C₇H₇Cl₂N
Punto di ebollizione: 80…82 °C (0,6 mmHg)
Densità: 1,322
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008114
CAS Number: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8,III