Stampa…
2-Chlorobenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
108780250 108781000
ACRO108780250EA 41.5 EUR
ACRO108780250 ACRO108781000
2-Chlorobenzylamine 97%
2-Chlorobenzylamine
Formula: C₇H₈ClN
Punto di ebollizione: 103…104 °C (11 mmHg)
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008108
CAS Number: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %