Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 25.5 EUR
A11978.06 A11978.14
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Formula: C₇H₆ClFO
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004608
CAS Number: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9