Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 58.7 EUR
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 85 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: 134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007846
CAS Number: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %