4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 445-03-4
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 66-67°/3mm
Beilstein Reference: 2366801
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007841
Formula:
C₇H₅ClF₃N Punto di ebollizione: 66…67 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 8…9 °C Densità: 1,386 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007841 CAS Number: 445-03-4 EINECS: 207-151-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |