Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
B22714.06 B22714.14
B22714.06EA 39.3 EUR
B22714.06 B22714.14
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 433-94-3 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Boiling Point: 39-40°/0.1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00272565
Formula: C₇H₅ClF₃N
Peso molecolare: 195,57 g/mol
Punto di ebollizione: 39…40 °C (0,1 mmHg)
Densità: 1,42
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272565
CAS Number: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III