2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 121-50-6
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 82-83°/9mm
Beilstein Reference: 879910
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007673
Formula:
C₇H₅ClF₃N Punto di ebollizione: 82…83 °C (9 mmHg) Punto di fusione: 8…10 °C Densità: 1,424 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007673 CAS Number: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |