2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 39885-50-2
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 214-218°
Beilstein Reference: 4179703
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042563
Formula:
C₇H₅ClF₃N Peso molecolare: 195,57 g/mol Punto di ebollizione: 214…218 °C Densità: 1,434 Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042563 CAS Number: 39885-50-2 EINECS: 254-674-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |