Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L10127.03 L10127.06
L10127.03EA 50 EUR
L10127.03 L10127.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 23163-86-2 Molecular Formula: C8H3ClF3NS Formula Weight: 237.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5900 Odour: Pungent Boiling Point: 248-251° Beilstein Reference: 787371 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041090
Formula: C₈H₃ClF₃NS
Peso molecolare: 237,63 g/mol
Punto di ebollizione: 248…251 °C
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,470
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041090
CAS Number: 23163-86-2
UN: 2922
ADR: 8,III