Stampa…
4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
L08533.09 L08533.04 L08533.18
L08533.09EA 148 EUR
L08533.09 L08533.04 L08533.18
4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
4-Chloro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 7697-29-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1936535
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di fusione: 212…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045853
CAS Number: 7697-29-2