Stampa…
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27262.03 H27262.06
H27262.03EA 26.8 EUR
H27262.03 H27262.06
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
4-Chloro-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 7499-07-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 170-174° MDL No.: MFCD00045852
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di fusione: 170…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045852
CAS Number: 7499-07-2