6-Chloro-o-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 21327-86-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2614092
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di fusione: 103…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045799 CAS Number: 21327-86-6 |