Stampa…
6-Chloro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
381970010 381970050
ACRO381970010EA 49.1 EUR
ACRO381970010 ACRO381970050
6-Chloro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045798
CAS Number: 6342-60-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %