4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
314440050
314440250
ACRO314440050EA
65.6
EUR
ACRO314440050
ACRO314440250
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formula:
C₈H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 126…128 °C (6 mmHg) Punto di fusione: 29…33 °C Densità: 1,3034 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053224 CAS Number: 876-08-4 EINECS: 212-881-0 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | White to light beige Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |