3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 149…150 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 4 °C Densità: 1,33 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000682 CAS Number: 63024-77-1 EINECS: 263-799-7 UN: 3265 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |