Stampa…
4'-Chloroacetophenone 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
108540050 108542500 108540010
ACRO108540050EA 21.3 EUR
ACRO108540050 ACRO108542500 ACRO108540010
4'-Chloroacetophenone 98+%
4'-Chloroacetophenone
Formula: C₈H₇ClO
Punto di ebollizione: 232 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000624
CAS Number: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02133
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5539 to 1.5559 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -7° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=1.13, MeOH)