Stampa…
4'-Chloropropiophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)propan-1-one
A11633.14 A11633.22
A11633.14EA 37.8 EUR
A11633.14 A11633.22
4'-Chloropropiophenone ≥98%
4'-Chloropropiophenone
Purity: 98% CAS No.: 6285-05-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 125-126°/13mm Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1100638 MDL No.: MFCD00000626
Formula: C₉H₉ClO
Peso molecolare: 168,62 g/mol
Punto di ebollizione: 125…126 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 33…36 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000626
CAS Number: 6285-05-8
EINECS: 228-511-6