3'-Chloroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-02-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5506
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 636318
UN No.: 3416
MDL No.: MFCD00000593
Formula:
C₈H₇ClO Punto di ebollizione: 227…229 °C Densità: 1,191 Flash Pt: 105 °C (221 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000593 CAS Number: 99-02-5 EINECS: 202-721-8 UN: 3416 ADR: 6.1,II |