Stampa…
3'-Chloroacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
134840250 134841000
ACRO134840250EA 84.2 EUR
ACRO134840250 ACRO134841000
3'-Chloroacetophenone 98%
3'-Chloroacetophenone
Formula: C₈H₇ClO
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000593
CAS Number: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %