Stampa…
3'-Chloropropiophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
276580250 276582500
ACRO276580250EA 33.3 EUR
ACRO276580250 ACRO276582500
3'-Chloropropiophenone 98%
3'-Chloropropiophenone
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 124 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 43…47 °C
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00009925
CAS Number: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %