2'-Chloroacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClO Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa) Densità: 1,188 g/cm³ Flash Pt: 92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000560 CAS Number: 2142-68-9 EINECS: 218-397-6 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear light yellow to amber Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |