Stampa…
2',4'-Dichloroacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 33.2 EUR
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dichloroacetophenone 97%
2',4'-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29…34 °C
Densità: 1,32 g/cm³
Flash Pt: 131 °C
MDL Number: MFCD00000581
CAS Number: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %