Stampa…
3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
A13568.14 A13568.22
A13568.14EA 72.3 EUR
A13568.14 A13568.22
3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
3',4'-Dichloroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 2642-63-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 134-135mm/12mm MDL No.: MFCD00000553
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135°C (12 mmHg)
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000553
CAS Number: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0