2',3'-Dichloroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 56041-57-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 106-108°/2mm
MDL No.: MFCD00052988
Formula:
C₈H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 106…108 °C (2 mmHg) Densità: 1,293 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052988 CAS Number: 56041-57-7 EINECS: 259-954-3 |