Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
A15295.22 A15295.36
A15295.22EA 24.5 EUR
A15295.22 A15295.36
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 140-53-4 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 134°(273°F) Refractive Index: 1.5430 Odour: Pungent Melting Point: 28-31° Boiling Point: 141-143°/11mm Beilstein Reference: 971171 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001918
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 28…31 °C
Densità: 1,190
Flash Pt: 134 °C (273 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001918
CAS Number: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II