Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
108810050 108811000
ACRO108810050EA 25.3 EUR
ACRO108810050 ACRO108811000
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29…30 °C
Densità: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001918
CAS Number: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.0 %