4-Bromobenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 873-75-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1931620
Formula:
C₇H₇BrO Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 76…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004650 CAS Number: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |