Stampa…
4-Bromobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 42.4 EUR
ACRO181770100 ACRO181770500
4-Bromobenzyl alcohol 99%
4-Bromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75…78 °C
MDL Number: MFCD00004650
CAS Number: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %