Stampa…
3-Bromo-p-cresol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
H28689.06 H28689.03
H28689.06EA 325 EUR
H28689.06 H28689.03
3-Bromo-p-cresol ≥98%
3-Bromo-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 60710-39-6 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD08273793
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 54…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08273793
CAS Number: 60710-39-6