Stampa…
5-Bromo-o-cresol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
H26956.09 H26956.03
H26956.09EA 369 EUR
H26956.09 H26956.03
5-Bromo-o-cresol 95%
5-Bromo-o-cresol
Purity: 95% CAS No.: 36138-76-8 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD08061906
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061906
CAS Number: 36138-76-8