Stampa…
2-Bromo-p-cresol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
B21701.06 B21701.14
B21701.06EA 29.9 EUR
B21701.06 B21701.14
2-Bromo-p-cresol ≥97%
2-Bromo-p-cresol
Purity: 97% CAS No.: 6627-55-0 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Phenol-like Melting Point: 16° Boiling Point: 213-214° MDL No.: MFCD00002151
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di ebollizione: 213…214 °C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,547
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002151
CAS Number: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7