Stampa…

2-Bromobenzyl alcohol ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: (2-Bromophenyl)methanol

A15700.09 A15700.18
A15700.09EA 34.6 EUR
A15700.09 A15700.18
2-Bromobenzyl alcohol ≥98%
2-Bromobenzyl alcohol

Purity: 98% CAS No.: 18982-54-2 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2243418

Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187.04 g/mol
Punto di ebollizione: 255
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004600
CAS Number: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR