2-Bromobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
180100100
180100250
ACRO180100100EA
35
EUR
ACRO180100100
ACRO180100250
2-Bromobenzyl alcohol 98%
2-Bromobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₇BrO Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 78…82 °C |
MDL Number:
MFCD00004600 CAS Number: 18982-54-2 EINECS: 242-719-4 |
Appearance | White to beige Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 82 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥94 % |