4-Bromo-2-methylanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 14804-31-0
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 124-125°/25mm
MDL No.: MFCD01321139
Formula:
C₈H₉BrO Punto di ebollizione: 124…125 °C (25 mmHg) Punto di fusione: 66…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321139 CAS Number: 14804-31-0 |