4-Bromo-m-toluidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6933-10-4
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 2689600
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007828
Formula:
C₇H₈BrN Punto di ebollizione: 239…241 °C Punto di fusione: 79…83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007828 CAS Number: 6933-10-4 EINECS: 230-056-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |