4-Bromo-o-toluidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 583-75-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Formula:
C₇H₈BrN Peso molecolare: 186,05 g/mol Punto di ebollizione: 240 °C Punto di fusione: 56…60 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007825 CAS Number: 583-75-5 EINECS: 209-519-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |