Stampa…
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15932.06 A15932.14 A15932.22
A15932.06EA 48.9 EUR
A15932.06 A15932.14 A15932.22
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Purity: 98% CAS No.: 10546-65-3 Molecular Formula: C9H11Br2N Formula Weight: 293.01 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00015475
Formula: C₉H₁₁Br₂N
Peso molecolare: 293 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015475
CAS Number: 10546-65-3