Stampa…
4-Bromobenzylamine 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
350530050 350530250
ACRO350530050EA 281 EUR
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobenzylamine 97+%
4-Bromobenzylamine
Formula: C₇H₈BrN
Punto di fusione: 25 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047931
CAS Number: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %