2-Bromobenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Formula:
C₇H₈BrN Punto di ebollizione: 118…119 °C (9 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025572 CAS Number: 3959-05-5 UN: 2735 ADR: 8,III |