Stampa…
5-Bromo-2-iodotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21878.14 B21878.22
B21878.14EA 56.6 EUR
B21878.14 B21878.22
5-Bromo-2-iodotoluene ≥98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 116632-39-4 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.93 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6515 Boiling Point: 262-265° Beilstein Reference: 2325157 MDL No.: MFCD00060664
Formula: C₇H₆BrI
Punto di ebollizione: 262…265 °C
Densità: 2,139
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060664
CAS Number: 116632-39-4
EINECS: 629-570-4