Stampa…
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
342460010 342460050 342460250
ACRO342460010EA 27.9 EUR
ACRO342460010 ACRO342460050 ACRO342460250
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
α-Bromo-4-iodotoulene
Formula: C₇H₆BrI
Punto di ebollizione: 140 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 77…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00209656
CAS Number: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %