Stampa…
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
A11140.06 A11140.14 A11140.22
A11140.06EA 98.5 EUR
A11140.06 A11140.14 A11140.22
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
α-Bromo-3-iodotoulene
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Formula: C₇H₆BrI
Punto di ebollizione: 106 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 48…51 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019016
CAS Number: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II