α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 159689-88-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8052203
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00061271
Formula:
C₈H₆BrF₃O Punto di ebollizione: 178…180 °C Densità: 1,572 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061271 CAS Number: 159689-88-0 UN: 3265 ADR: 8,III |