Stampa…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15319.03 A15319.06 A15319.14
A15319.03EA 21.6 EUR
A15319.03 A15319.06 A15319.14
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97%
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 403-29-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 637863 MDL No.: MFCD00040830
Formula: C₈H₆BrFO
Punto di ebollizione: 150 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 45…49 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00040830
CAS Number: 403-29-2
EINECS: 206-955-1