4-Bromo-3-fluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 452-74-4
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2500154
MDL No.: MFCD00040940
Formula:
C₇H₆BrF Punto di ebollizione: 187…188 °C Densità: 1,494 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040940 CAS Number: 452-74-4 UN: 1993 ADR: 3,III |