3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 220141-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 44-46°/1mm
Beilstein Reference: 8680985
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00083528
Formula:
C₇H₄BrF₃ Punto di ebollizione: 44…46 °C (1 mmHg) Densità: 1,689 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00083528 CAS Number: 220141-72-0 UN: 3265 ADR: 8,II |